Learn More
Polysorbate 20, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-29380
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Flacone in HDPE
Flacone in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10113103
Marca: Fisher BioReagents BP337100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Detergente non ionico
Questo detergente non ionico viene utilizzato per isolare le proteine con membrane solubili in acqua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20
Colore Ambra
CAS 9005-64-5
Forma fisica Liquido viscoso
Punti di ebollizione 100°C
Densità 1.100g/cm³
pH 6
Quantità 100 mL
Valore ossidrile 96 to 108
Identificazione Pass Test
Residuo della combustione 0.25% max.
Imballaggio Flacone in vetro
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viscosità 400 mPa/s at 25°C
Acqua 3% max.
Numero MDL MFCD00165986
Sinonimo Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC Name 2-[2-[3,4-bis(2-idrossietossi)ossolan-2-il]-2-(2-idrossietossi)etossi]etil dodecanato
Molecular Weight (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314