Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X)
Codice prodotto. p-7082226
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
1L
2L
500mL
Codice prodotto. 15443099
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60304.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as Western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunologicals, and eventually for incubation solutions of immunoreagents (labeled antibodies) to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale o nome chimico Blocking Buffer
Concentrazione 0.5% in PBS (10X)
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt