Learn More
Twelve component Organic multi-element standard 200μg/mL of each, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
5mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Twelve component solution |
| Imballaggio | Ampoule |
| Nomi componenti o analita | 2-Chlorophenol; 2-Methylphenol; 2-Nitrophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 4-Methylphenol; 4-Nitrophenol; Pentachlorophenol; Phenol |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 200 μg/mL of each component |
| Numero UN | 1230 |
| Tipo | Organic Multi-component Standard Solution |
| Elemento | 2-Chlorophenol, 2-Methylphenol, 2-Nitrophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Methylphenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantità | 5 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution 12 Components in methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .