Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Trace PCR Plates - PCR Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17831447 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Colorless
Crystal Blue
Fuchsia
Product Type:
Trace PCR Plate
Trace PCR Plate LoBind™
Dimensione della confezione:
pezzi 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Product Type unitSize
17831447 Colorless Trace PCR Plate pezzi 25
17841447 Crystal Blue Trace PCR Plate pezzi 25
17851447 Fuchsia Trace PCR Plate pezzi 25
18068794 Colorless Trace PCR Plate LoBind™ pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17831447 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030129768
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Queste piastre per microtitolazione sono la scelta perfetta per applicazioni ad alta produttività, flussi di lavoro automatizzati e processi standardizzati.
  • Numero del lotto e data di scadenza incisi al laser su ogni singola piastra per una migliore tracciabilità nei processi di laboratorio
  • Eccezionale griglia ottica di riferimento, incisa al laser, e matrice OptiTrack™ per un rapido orientamento durante il pipettaggio manuale
  • Design in un unico pezzo: struttura in policarbonato e pozzetti in polipropilene per prestazioni ottimali
  • Pozzetti in polipropilene dalle pareti estremamente sottili per una trasmissione della temperatura ottimale
  • Struttura in policarbonato di eccezionale robustezza, resistente alla torsione e al calore: non si deforma, non si piega e non si rompe durante la termoincubazione o la centrifugazione.
  • Bordi dei pozzetti rialzati per una chiusura efficace e per un minor rischio di contaminazioni crociate
  • Lotto testato e certificato privo di DNA, DNAasi, RNasi e inibitori della PCR (PCR clean)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio 5 Bags x 5 Plates
Product Line Eppendorf
Colore Colorless
Product Type Trace PCR Plate
Skirt Style Skirted
Materiale Polypropylene, Polycarbonate
Volume (sistema metrico) pozzetto 150 μL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
RCF max 6000 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean (Non-sterile)
Quantità 25 Pk.
Colore pozzetto Colorless
Fit for Purpose PCR Ready