Learn More
Fisherbrand Sacchetti per campionamento Twirl'EM™ in polietilene trasparente
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
650 ml
800 ml
1060 ml
1240 ml
2.250 ml
4000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 1060 ml |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | Conf. da 1.000 |