Learn More
Labplas Twirl'EM™ Large Format Sampling Bags with Tabs
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6.75 L
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Beschreibung
Polyethylene sampling bags with large openings
- Large sized
- Contaminant-free
- Virgin polyethylene
- Large bag mouth opening
- Easy to use pull tabs
Spezifikation
Spezifikation
| Descrizione | Regular Tabs |
| Capacità (sistema metrico) | 6.75 L |
| Tipo di chiusura | 2 Flat Wires with Tabs |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilità | Sterile |
| Spessore (sistema imperiale) | 4 mil |
| Dimensioni (L x P) | 18 x 12 in. (457 x 305mm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 18 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 457 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur