Learn More
BINDER™ Finestra di controllo e illuminazione interna
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispositivi BINDER ED400-400V-I
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Viewing window in each door
- 15 W or 30 W interior lighting
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finestra di controllo e illuminazione interna - esecuzione 400 V, finestra di controllo 290 x 470 mm in ogni sportello e illuminazione interna 30 W |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER ED400-400V-I |
| Tipo | Door with Window and Lighting |
| Dimensioni (L x P) | 470 x 290 mm |
| Tensione | 400 V |
| Wattage | 30 W |
| Frequenza | 50/60 Hz |