Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Angled
Codice prodotto. 10230881
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Giunto rastremato standard:
Side Neck 29/32
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 19/26
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10230881
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03214470
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
  • With NS
  • With angled side neck (20°)
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale Duran Glass
Giunto rastremato standard Side Neck 29/32