Learn More
Lenz Laborglasintrumente Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Parallel
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Giunto rastremato standard:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Distillation flasks
- With parallel side neck
- With conical ground joints
- With inscription label
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 4 L |
| Materiale | Duran Glass |
| Giunto rastremato standard | Side Neck NS 29/32 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 207 mm |