Learn More
Lenz Laborglasintrumente Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Parallel
Codice prodotto. p-7222452
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Giunto rastremato standard:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 29/32
Codice prodotto. 10768081
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03204137
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Distillation flasks
  • With parallel side neck
  • With conical ground joints
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 64 mm