Learn More
Cole-Parmer™ Two-Prong Swivel Clamp, single adjustment, medium, nickel-plated zinc
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
0 to 76 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Swivel action allows a full 360° adjustment
- Available in stainless steel or nickel plated zinc
- Supplied with non-slip vinyl sleeves and integral connector
- Includes fiberglass covers temperatures above 100°C
- Available in small, medium and large sizes
Specifica
Specifica
| Tipo | 2-Prong Swivel Clamp |
| Materiale | Nickel-plated Zinc |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cylindrical-shaped labware |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.06 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.3 cm |
| Size | Medium |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 0 to 76 mm |
| Dimensioni (sistema imperiale) impugnatura | 0 to 3 in. |
| Jaw Type | 2-Prong |