missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies 2-Stroke Fixed Volume Ovation BioNatural Pipettes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μL
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
100 μL
200 μL
250 μL
300 μL
500 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Aspirating and Dispensing: A very low-force,form-fitting plunger allows the user to manuallycontrol the speed of aspirating and dispensing with minimal contact or thumb effort.
- Tip Ejection: A low-force energy release button activates the tip ejector. A gentle push ensures that the forces needed to discard a tip are well below threshold levels recommended by ergonomists
- Tip Acquisition: The user inserts the nozzle into a tip and lightly presses down until it clicks. No excessive force or jamming is required to ensure a good seal
- Liquid Blocking Disposable Nozzle: Not every pipetting task requires a filtered tip, but every pipette should be protected from contamination no matter what the task. Ovation comes with a filtered nozzle that does not allow liquid into the body of the device
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1.4% |
| Descrizione | 2-stroke |
| Colore | Green |
| Materiale | Polycarbonate ABS |
| Modello | F2 |
| Numero di canali | 1 |
| Tipo | Pipettor Ovation |
| Volume (sistema metrico) | 25 μL |
| Precisione | 0.006 |
| Quantità | 1 ea. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto