Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per provette in polipropilene a due livelli
Codice prodotto. p-7083217 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Tubes (13 to 16 mm)
Tubes (16 to 20 mm)
Diametro (sistema metrico) apertura:
16 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15500002
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F185131640
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Progettati per resistere a elevate temperature dell'acqua per l'incubazione.
Designed to withstand elevated water temperatures for incubation.
  • Per fiale per siero, fiale RIA, fiale di reazione T3 o T4 o qualsiasi altra fiala o provetta delle stesse dimensioni
  • Resistenza a ruggine e corrosione
  • Leggero
  • Sterilizzabile in autoclave
  • In polipropilene
  • Con manici sulle piastre terminali
Specifica
Include Maniglie integrate nelle piastre terminali
Product Type Rack, provetta
Matrice 4 x 10
Autoclavabile Autoclavabile a vapore a 121° C
Capacità Tubes (13 to 16 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 40
Forma Rettangolare
Quantità 1 ciascuno
Dimensioni (L x P x A) 254 x 111 x 89 mm
Lunghezza (sistema metrico) 254 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10 pollici
Larghezza (sistema metrico) 111 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.37 in
Altezza (sistema metrico) 89 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.5 pollici
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm