Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori provette per rotori TX-200
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003803
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.50000kg
Codice prodotto. 10082534
  • 268.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Adapters hold a variety of tubes including round-bottom, conical, urine, blood collection and microtubes.
  • Maximum tube capacity: 4 × 100mL
  • Maximum O.D. × L: 48 × 122mm
Specifica
Specifica
Rotor Tube Adapter
50 mL
126 mm
50 mL
Conical
29.5 mm
50mL Conical tube