Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori provette per rotori TX-200
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
256.00€ - 289.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10194494
|
Thermo Scientific™
75003771 |
Provetta conica da 15 ml |
268.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10596214
|
Thermo Scientific™
75003785 |
5/7mL Blood Collection tube |
268.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10596404
|
Thermo Scientific™
75003801 |
100mL Round-bottom tube |
285.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10338204
|
Thermo Scientific™
75003802 |
50mL DIN Round-bottom tube |
285.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10082534
|
Thermo Scientific™
75003803 |
50mL Conical tube |
268.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10216854
|
Thermo Scientific™
75003804 |
25mL Universal tube |
283.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10297374
|
Thermo Scientific™
75003805 |
25mL DIN Round-/Flat-bottom tube |
285.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10124364
|
Thermo Scientific™
75003807 |
14mL Conical Urine tube |
286.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10318064
|
Thermo Scientific™
75003808 |
10mL Blood Collection or 15mL Corex /Kimble tube |
268.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10799305
|
Thermo Scientific™
75003809 |
15mL Blood Collection tube |
284.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10677565
|
Thermo Scientific™
75003810 |
5/7mL Round-bottom tube |
285.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10431565
|
Thermo Scientific™
75003812 |
1.5/2.0mL Conical Microtube |
289.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10459834
|
Thermo Scientific™
75003806 |
20mL Round-bottom tube |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10267044
|
Thermo Scientific™
75003811 |
12 x 124mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10738545
|
Thermo Scientific™
75003815 |
50mL Round-bottom tube |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Adapters hold a variety of tubes including round-bottom, conical, urine, blood collection and microtubes.- Maximum tube capacity: 4 × 100mL
- Maximum O.D. × L: 48 × 122mm