Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori TX-400
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5/2.0 mL Conical Microtube
100 mL Round-bottom, Open-tube
14 mL Conical Urine Tube
15 mL Blood Collection Tube
15 mL Conical Tube
15 mL Round-bottom Sarstedt
175, 200, 225, 250 mL Bottle
25 mL Universal
3 mL RIA or Round-bottom without Cap
30/25 mL DIN Round/Flat-bottom
50 mL Conical Tube
50 mL DIN Round-bottom
50 mL Round-bottom
56 x 10/15 mL Blood Collection Tube
76 x 5/7 mL Blood Collection Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TX-400 Adapters with round buckets in the TX-400 Rotor.
The adapters enable rotor to accept bottles up to 250mL and tubes to 100mL.
- Maximum adapter capacity: ××
- Massimo diametro esterno adattatore × lungh.: ××
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotor Adapter |
| Tipo di provetta | 175, 200, 225, 250 mL Bottle |
| Capacità | 175, 200, 225, 250 mL Bottle |
| Max. Tube Diameter | 62mm |
| Max. Tube Length | 125mm |
| N. per confezione | 4 |