Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 mL Swinging Bucket Rotor
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml consente di aumentare la produttività del laboratorio con la massima flessibilità e una velocità di 4700gir/min.
Buckets, lids and microplate carriers are sold separately; order Rotor Body (75-003-607) and components to complete assembly. For replacement O-rings for lids (set of four) order 75-003-610. Gli adattatori per provette sono disponibili anche separatamente. Per informazioni, contattare il rappresentante di zona >
Include:
manuale del rotore
Compatibile con:
™™™™
Consigliato per:
Colture cellulari, separazione di sangue, analisi di fluidi corporei, microbiologia, proteomica, genomica e biologia molecolare
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotore oscillante |
| Capacità | 4 x 750 mL |
| RCF max | 4,816 x g |
| Velocità max | 4,700 rpm |
| Fattore K | 9.783 |
| Max. Tube Length | 133mm |
| Net Weight | 7.4kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ™™™™™™™ |
| Angolo | 90° |
| Certificazione/Conformità | Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, U.K. |
| Vedi altri risultati |