Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 mL Swinging Bucket Rotor
Codice prodotto. p-4527973 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
250 mL
4 x 750 mL
750 mL
Not Applicable
Tipo:
Bucket Lid
Microplate/Flask Carrier
O-ring
Rotore oscillante
Da utilizzare con (apparecchiatura):
™™™™™™™
Centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF, Sorvall ST 40, ™ Multifuge™ X3/X3F, ™ Megafuge™ 40 e SL 40/40F
Rectangular Buckets
Round Buckets
Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40, SL 40/40F
Dimensione della confezione:
2 sets
4 sets
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 15143169
Marca: Thermo Scientific™ 75003180
Edge
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml consente di aumentare la produttività del laboratorio con la massima flessibilità e una velocità di 4700gir/min.
Informazioni per l'ordine:
Buckets, lids and microplate carriers are sold separately; order Rotor Body (75-003-607) and components to complete assembly. For replacement O-rings for lids (set of four) order 75-003-610. Gli adattatori per provette sono disponibili anche separatamente. Per informazioni, contattare il rappresentante di zona >
Include:
manuale del rotore
Compatibile con:
™™™™
Consigliato per:
Colture cellulari, separazione di sangue, analisi di fluidi corporei, microbiologia, proteomica, genomica e biologia molecolare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione TX-750 (Rotor body only) w/Slide Coat anti-friction finish
Tipo Rotore oscillante
Capacità 4 x 750 mL
RCF max 4,816 x g (with 75-003-608 round buckets, RCF varies with bucket type)
Velocità max 4,700rpm (with 75-003-608 round buckets; speed varies with bucket type)
Raggio (sistema metrico) 195mm
Max. Tube Length 139mm
Max. Tube Diameter 98mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) ™™™™™™™
Angolo 90°
Certificazione/Conformità Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Biocontainment Yes