Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per cestelli rotondi TX-750
Gli adattatori per cestelli rotondi Thermo Scientific™ TX-750 consentono di aggiungere funzionalità al rotore.
Marca: Thermo Scientific™ 75003723
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.38600kg
Descrizione
Gli adattatori per cestello rotondo Thermo Scientific™ TX-750 consentono di aggiungere funzioni al rotore grazie al supporto di provette e flaconi a fondo sferico e conico, di microprovette e di provette per raccolta ematica.
Gli adattatori consentono di tenere provette e flaconi a fondo sferico e conico, microprovette e provette per raccolta ematica.Specifica
Round Bucket Adapter | |
5/7 mL | |
Provetta per prelievo del sangue 5/7 ml |
5/7 mL Blood Collection Tube | |
Round-Bottom and Conical Tube and Bottle, Microtube and Blood Collection Tube |