Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield 1000A Adapters
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5/2.0 mL Conical Microtube
10 mL Blood Collection/15mL DIN Tube
100 mL Round-bottom Open-top Tube
14 mL Flanged Round-bottom Tube
15 mL Conical Urine Tube
150 mL Round-bottom Open-top Tube
25 mL DIN Round-bottom Tube
25 mL Universal Tube
250 mL Flat-bottom Bottles
45 mL Flat/Round Tube
5/7 mL Blood Collection Tube
5/7 mL Round-bottom Tube
50 mL Round-bottom Tube
Tamaño de la unidad:
pezzi 4
Descripción
Use Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A Adapters to add versatility to TX-750/BIOShield Swinging-Bucket Rotors.
- Adapters accept round/flat-bottom and blood collection bottles/tubes for TX-750 Rectangular Buckets or BIOShield 1000A Rotor.
- Maximum tube size: 63 × 130mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Swinging Bucket Adapter |
| Capacità | 25 mL DIN Round-bottom Tube |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido