missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ TX925 Nitrile Gloves

Codice prodotto. 30274505
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30274505

Marca: Skytec™ SKG00925GL

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High performance, powder-free, orange nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.

  • Orange Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Colore Orange
Monouso Single-use
Finitura esterna Grip Pattern
Finger Thickness (English) 10.24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 7.87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size 2X-Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.23 mm
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato