Learn More
Skytec™ TX925 Nitrile Gloves
Codice prodotto. p-200110043
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 30274602
Marca: Skytec™ SKG00925GD
High performance, powder-free, orange nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.
  • Orange Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Colore Orange
Monouso Single-use
Finitura esterna Grip Pattern
Finger Thickness (English) 10.24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 7.87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.23 mm
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm