Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Codice prodotto. 16338555 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16338555
Marca: DuPont™ D15490467
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Tychem™ 6000 F FaceSeal is a hooded coverall that includes a rubber seal for a tight fit.
  • Made from a lightweight and durable fabric (< 500 g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek™ substrate
  • Offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards, and certain chemical warfare agents
  • Certified according to Regulation (EU) 2016/425
  • Chemical protective clothing, Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
  • EN 14126 (barrier to infective agents), EN 1073-2 (protection against radioactive contamination)
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside
  • Stitched and over-taped seams with barrier tape for protection and strength
  • Back entry with zipper, double zipper flap with snaps and hook and loop closure
  • Attached undergloves
  • Used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Size Large
Stile della caviglia Attached socks
Tipo di chiusura Rear-entry zipper with double flap, snaps and hook-and-loop seal
Stile polso Attached gloves
Monouso Single-use
Sesso Unisex
Stile collo Hooded
Quantità 1/Ea.
Tipo di giuntura Stitched, Taped
Sterilità Non-sterile
Stile vita Elastic