Descrizione
- DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Tuta con cappuccio disponibile in grigio. Volto, polsini, vita e caviglie con elastico per una vestibilità ottimale. Polsini doppi, polsini interni in maglina, anelli per il pollice per impedire alle maniche di risalire. Apertura anteriore con doppia zip, doppia patta e nastro adesivo sulla patta esterna.
Gli indumenti Tychem™ 6000 F sono realizzati in tessuto Tychem™ 6000 F leggero e resistente (<500 g per indumento) costituito da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato in Tyvek™ per impieghi pesanti. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di sostanze chimiche, per proteggere il personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), particolati, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica.
Gli indumenti Tychem™ 6000 F sono usati per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche.
- Certificazione in base alle normative commerciali (UE) 2016/425
- Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
- EN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva)
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - all'interno
- Le cuciture ribattute con nastro di rivestimento offrono protezione e resistenza
- Chiusura anteriore con doppia zip, doppia patta, patta esterna con nastro adesivo
- Polsini doppi, anelli per il pollice, polsini interni in maglina
Specifica
Specifica
| Size | medio |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Tychem |
| Colore | Grigio |
| Monouso | Sì |
| Stile vita | Elastico |
| Stile della caviglia | Elastico |
| Stile polso | doppi , Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Tipo di cappa | Elastico |
| Vedi altri risultati |