Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F with Socks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7164825 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16273512
Marca: DuPont™ D15100697
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Tychem™ 6000 F hooded coveralls with integrated socks that are designed to be worn inside shoes or boots.
  • Made from a lightweight and durable fabric (< 500 g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek™ substrate
  • Offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards, and certain chemical warfare agents
  • Certified according to Regulation (EU) 2016/425
  • Chemical protective clothing, Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
  • EN 14126 (barrier to infective agents), EN 1073-2 (protection against radioactive contamination)
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside
  • Stitched and over-taped seams with barrier tape for protection and strength
  • Self-adhesive double zipper flap closure system for higher protection
  • Used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Size Small
Stile della caviglia Elastic, Attached socks, Boot overflaps
Tipo di chiusura Double zipper with self-adhesive flap and chin flap
Stile polso Thumb Loop
Descrizione Individually Packed
Monouso Single-use
Sesso Unisex
Stile collo Hooded
Quantità 20/Cs.
Tipo di giuntura Stitched, Taped
Sterilità Non-sterile
Stile vita Elastic