Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 FR ThermoPro
Codice prodotto. 15878267 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15878267
Marca: DuPont™ D15482767
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Tychem™ @@@6000@@@ FR - Protezione tripla dalle minacce in @@@1@@@ unico indumento. Un grembiule a manica lunga con un singolo strato che offre una protezione tripla contro schizzi di sostanze chimiche liquide, fiammate e archi elettrici.
  • Grembiule DuPont™ Tychem™ ThermoPro. Grembiule a manica lunga disponibile in arancione brillante. Fibbie FR regolabili sul retro della vita e della spalla. Maniche integrali con polsini elasticizzati. Cucito con filettatura DuPont™ Nomex™
    Gli accessori Tychem™ ThermoPro forniscono una protezione parziale del corpo e devono essere utilizzati in combinazione con indumenti ignifughi primari classificati per il rischio di incendio/arco elettrico.
    Tychem™ ThermoPro fornisce una protezione tripla dal pericolo di schizzi di sostanze chimiche liquide, fiammate e archi elettrici in un singolo strato. Combina l'affidabile protezione chimica di Tychem™ e la protezione termica/da arco di Nomex™ per offrire ai lavoratori industriali e ai soccorritori di emergenza hazmat una protezione dalla permeazione contro un'ampia gamma di sostanze chimiche industriali tossiche e per guadagnare tempo in caso di incendi e fiammate. Ideale per laboratori o per l'uso su indumenti ignifughi (FR) esistenti per i quali è richiesta una protezione chimica aggiuntiva.
  • Indumenti protettivi contro sostanze chimiche a copertura parziale del corpo, Categoria III, Tipo PB [3]
  • Naturalmente antistatico (EN 1149-5) all'interno
  • EN ISO 11612 (calore e fiamma), EN ISO 14116 (propagazione limitata della fiamma), IEC 61482-2 (arco elettrico)
  • Le cuciture ribattute con nastro di rivestimento offrono protezione e resistenza