Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000F Gown
Codice prodotto. p-7228552 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Medium
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16608525
Marca: DuPont™ D15546624
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Shin-length gown with wrap-over rear closure, hook and loop neck closure and waist ties. Double cuffs for increased protection and tighter connection with gloves.
  • Elasticated wrists
  • Knitted cuff (inside) for better comfort
  • Mandarin collar for improved neck and throat area closure
  • Offers excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Medium
Colore White
Stile polso Elasticated