Learn More
DuPont™ Tychem™ NP530
Codice prodotto. 16320496 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Large, 9
X-Large, 10
medio, 8
piccolo, 7
Dimensione della confezione:
12 paia
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16320496
Marca: DuPont™ D15536324
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Doppio rivestimento di neoprene su gomma naturale. Ideale per manipolazioni accurate in ambienti dove sono presenti solventi. Il neoprene su gomma naturale non compromette la destrezza manuale e riduce l'affaticamento della mano.
  • Guanto con rivestimento esterno in neoprene da 0,66 mm progettato con una speciale impugnatura goffrata che favorisce il deflusso dei liquidi, mentre la fodera in cotone floccato al 100% migliora il comfort
  • Un guanto flessibile che assorbe il sudore e protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasione
  • CE CAT III - EN ISO 374-1: 2016 / TIPO A, AKLMNT
  • EN388: 2016 2021X - EN ISO 374-5 : 2016
  • Compatibile con i prodotti alimentari
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE Categoria III
Colore Nero
Finitura esterna Ruvido
Latex Free No
Materiale Neoprene
Product Type Guanti
Size piccolo, 7
Stile Guanto lungo/forma anatomica
Spessore (sistema imperiale) 26 mil
Spessore (sistema metrico) 0.66 mm
EN388 Standard EN 388: 2016 2021X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AKLMNT
EN ISO 374 - 5
Stile polso guanto Liscio
Materiale rivestimento interno Cotone floccato
Rivestimento interno Foderato
Modello NP530
Tipo di imballaggio 12 paia per confezione/12 confezioni per scatola: totale 144 paia
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
  1. Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
  2. Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
  3. Potenziali allergeni: carbammato e lattice di gomma naturale
  4. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
  5. Solo per uso professionale