Learn More
DuPont™ Tychem™ NP560
Codice prodotto. 16390486 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Large, 10
Medio, 9
X-Large, 11
piccolo, 8
Dimensione della confezione:
12 paia
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16390486
Marca: DuPont™ D15536321
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Barriera resistente contro una gamma di sostanze chimiche, tra cui acidi, sostanze caustiche, solventi, grassi e oli. Ideali per lavori pesanti o applicazioni che comportano un'esposizione prolungata alla presenza di solventi.
  • dotato di una fodera a maglia senza cuciture calibro 15 e di una presa antiscivolo tattile, i guanti Tychem NP560 offrono un supporto superiore, un comfort eccellente e un'eccellente protezione
  • Il rivestimento esterno in neoporene offre protezione contro una vasta gamma di sostanze chimiche, tra cui acidi, caustici, solventi, grasso e olio
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, AJKLMT
  • EN388: 2016 3031X - EN ISO 374-5:2016
  • la strutturata ruvida offre una maggiore presa e una buona resistenza all'abrasione - livello 3300: 2000: 2000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE Categoria III
Colore Nero
Finitura esterna Ruvido
Latex Free No
Materiale Neoprene
Product Type Guanti
Size Medio, 9
Stile Guanto lungo/forma anatomica
Spessore (sistema imperiale) 55 mil
Spessore (sistema metrico) 1.39 mm
EN388 Standard EN 388: 2016 3031X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AJKLMT
EN ISO 374 - 5
Stile polso guanto Liscio
Materiale rivestimento interno Rivestimento interno in maglia di poliestere senza cuciture spessore 15
Rivestimento interno Foderato
Modello NP560
Tipo di imballaggio 12 paia per confezione/6 confezioni per scatola: totale 72 paia
Lunghezza (sistema imperiale) 14 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 355 mm
  1. Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
  2. Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
  3. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
  4. Solo per uso professionale