Learn More
DuPont™ Tychem™ NP570
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Grande, 10
X-Large, 11
medio, 9
piccolo, 8
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- 1.73 mm di rivestimento in neoprene esterno protegge da un'ampia varietà di sostanze chimiche, tra cui acidi, caustici, solventi, grasso e olio livello 5 resistenza al taglio (EN388: 2016) grazie a un rivestimento HPPE ingegnerizzato 13
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AJKLMT
- EN388: 2016 3X43E; Il livello di taglio ANSI A5 - EN ISO 374-5:2016
- finitura texture ruvida offre una maggiore aderenza e una buona resistenza all'abrasione - Livello 3 (EN388: 2003)
- Contatto alimentare compatibile
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE Categoria III |
| Colore | Nero |
| Finitura esterna | Ruvido |
| Latex Free | No |
| Materiale | Neoprene |
| Product Type | Guanti |
| Size | medio, 9 |
| Stile | Guanto lungo/forma anatomica |
| Spessore (sistema imperiale) | 68 mil |
| Vedi altri risultati |
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale