Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420
Codice prodotto. 16370456 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
6-7/Piccoli, 6.5, 6/7
Large, 8.5
Medio, 7.5
X-Large, 9.5
Dimensione della confezione:
pezzi 50
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16370456
Marca: DuPont™ D15536289
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Guanto monouso molto resistente, barriera alla maggior parte di oli, grassi e idrocarburi. Perfetto per attività che richiedono protezione chimica, pur assicurando la sensibilità tattile. Consigliato per il contatto con alimenti, la manipolazione di parti piccole e di laboratorio.
  • 0.2mm guanti monouso per lavori che richiedono protezione chimica, pur mantenendo la discriminazione tattile
  • sensazione 'Second-Skin' e formulazione a basso modulo riduce affaticamento della mano
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE B, JKOPT
  • ISO 374-5:2016
  • Senza polvere
  • Contatto di alimentare compatibile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE Categoria III
Descrizione I guanti Tychem™ NT420 offrono un'opzione senza talco perfetta per le applicazioni che richiedono la massima protezione pur mantenendo la sensibilità tattile
Colore Blu
Finitura esterna Liscio
Latex Free
Materiale Nitrile
Size 6-7/Piccoli, 6.5, 6/7
Stile Ambidestri
Spessore (sistema imperiale) 8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.2 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKOPT
EN ISO 374 - 5
Stile polso guanto Liscio
Rivestimento interno Senza rivestimento
Modello NT420
Quantità 50 guanti per confezione/20 confezioni per scatola: totale 1,000 guanti
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
  1. Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
  2. Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
  3. Potenziali allergeni: Tiazolo
  4. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
  5. Solo per uso professionale