Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
2 X-Large, 11
Large, 9
X-Large, 10
X-Small, 6
medio, 8
piccolo, 7
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- 0.23 mm guanti nitrile per lavori che richiedono prestazioni chimiche più ottimale vestibilità, sensazione e comfort leggero,'Pelle seconda' e formulazione a basso modulo riduce l'affaticamento della mano
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Contatto alimentare compatibile
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE Categoria III |
| Colore | Blu |
| Materiale | Nitrile |
| Size | 2 X-Large, 11 |
| Spessore (sistema imperiale) | 9 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.23 mm |
| Modello | D15536298 |
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale