Learn More
DuPont™ Tychem™ NT450
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Large, 10
X-Large, 11
medio, 9
piccolo, 8
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- il doppio dei guanti rivestiti di nitrile per lavori che richiedono prestazioni chimiche e comfort, oltre a un'eccellente aderenza
- leggero,'La sensazione di pelle insecondo' e la formulazione a basso modulo riduce l'affaticamento della mano
- CE CAT III - EN388: 4112X, EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Dotato di un rivestimento in cotone/poliestere che assorbe il sudore per un maggiore comfort e una finitura ruvida che garantisce un'ottima aderenza
- contatto alimentare compatibile
- Resistes Acido cloridrico (37%) - Livello 6 (tempo di sfondamento EN374)
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE Categoria III |
| Colore | Blu |
| Finitura esterna | Ruvido |
| Latex Free | No |
| Materiale | Nitrile |
| Size | piccolo, 8 |
| Stile | Bordo smerlato/forma anatomica |
| Spessore (sistema imperiale) | 56 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 1.42 mm |
| EN388 Standard | EN 388: 4112X |
| Vedi altri risultati |
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale