Learn More
DuPont™ Tychem™ NT470
Codice prodotto. 16320476 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
2 X-Large, 11
Large, 9
X-Large, 10
X-Small, 6
medio, 8
piccolo, 7
Dimensione della confezione:
12 paia
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16320476
Marca: DuPont™ D15536304
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Progettato per durare e ridurre l'affaticamento. Ideale per lavorare in sicurezza in ambienti umidi o grassi. Sfoderato, con design ergonomico per offrire il massimo comfort.
  • unlined luce guanto nettino polivalente che fornisce resistenza chimica
  • leggero, sensazione di 'seconda pelle' e formulazione a basso modulo riduce affaticamento della mano
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
  • EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5:2016
  • Chlorinated Non contiene siliconi
  • contatto alimentare compatibile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE Categoria III
Colore Verde
Finitura esterna Ruvido
Latex Free No
Materiale Nitrile
Size piccolo, 7
Stile Guanto lungo/forma anatomica
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388: 2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
EN ISO 374 - 5
Stile polso guanto Liscio
Rivestimento interno Senza rivestimento
Modello NT470
Quantità 12 paia per confezione/12 confezioni per scatola: totale 144 paia
Resistente a Solventi, oli, grassi animali e altre sostanze chimiche
Lunghezza (sistema imperiale) 13 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
  1. Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
  2. Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
  3. Potenziali allergeni: carbammato
  4. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
  5. Solo per uso professionale