Learn More
DuPont™ Tychem™ NT470
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
2 X-Large, 11
Large, 9
X-Large, 10
X-Small, 6
medio, 8
piccolo, 7
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- unlined luce guanto nettino polivalente che fornisce resistenza chimica
- leggero, sensazione di 'seconda pelle' e formulazione a basso modulo riduce affaticamento della mano
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5:2016
- Chlorinated Non contiene siliconi
- contatto alimentare compatibile
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE Categoria III |
| Colore | Verde |
| Finitura esterna | Ruvido |
| Latex Free | No |
| Materiale | Nitrile |
| Size | 2 X-Large, 11 |
| Stile | Guanto lungo/forma anatomica |
| Spessore (sistema imperiale) | 15 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.38 mm |
| EN388 Standard | EN 388: 2016 2001X |
| Vedi altri risultati |
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- Potenziali allergeni: carbammato
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale