Learn More
DuPont™ Tychem™ NT480
Codice prodotto. 16310486 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
2 X-Large, 11
Large, 9
Medio, 8
X-Large, 10
X-Small, 6
piccolo, 7
Dimensione della confezione:
12 paia
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16310486
Marca: DuPont™ D15536313
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Progettato per durare e ridurre l'affaticamento. Ideale per lavorare in sicurezza in ambienti umidi o grassi. Fodera felpata con design ergonomico per maggiore comodità.
  • Guanto da 15 mil con fodera floccata progettato con impugnatura finitura bisque
  • Un guanto flessibile che assorbe il sudore e protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasione
  • CE CAT III - EN ISO 374-1: 2016 / TYPE A, JKLOPT
  • EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5: 2016
  • Clorato Non contiene siliconi
  • Compatibile con gli alimenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE Categoria III
Colore Verde
Finitura esterna Ruvido
Latex Free No
Materiale Nitrile
Size X-Large, 10
Stile Guanto lungo/forma anatomica
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388: 2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
EN ISO 374 - 5
Stile polso guanto Liscio
Materiale rivestimento interno Cotone floccato
Rivestimento interno Foderato
Modello NT480
Quantità 12 paia per confezione/12 confezioni per scatola: totale 144 paia
Lunghezza (sistema imperiale) 13 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
  1. Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
  2. Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
  3. Potenziali allergeni: carbammato
  4. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
  5. Solo per uso professionale