Learn More
DuPont™ Tychem™ PV350
Codice prodotto. 16330486 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
:
Size: Large, 10
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16330486
Marca: DuPont™ D15536315
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Estremamente resistenti, struttura in PVC con una presa ruvida. Perfetti per la protezione difensiva da prodotti chimici, oli e grassi
  • Robusto rivestimento in PVC per una buona resistenza all'abrasione su una fodera in cotone / jersey per maggiore comfort e flessibilità
  • Impugnatura ruvida, combinata con un guanto da 14
  • offre un'eccellente presa bagnata per una manipolazione più sicura
  • CE CAT III - EN ISO 374-1: 2016 / TYPE B, AKLMP
  • EN388: 2016 3111X - EN ISO 374-5: 2016
  • Compatibile con gli alimenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE Categoria III
Colore Nero
Finitura esterna Ruvido
Latex Free No
Materiale PVC
Size Large, 10
Stile Guanto lungo/forma anatomica
Spessore (sistema imperiale) 55 mil
Spessore (sistema metrico) 1.40 mm
EN388 Standard EN 388: 2016 3111X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AKLMP
EN ISO 374 - 5
Stile polso guanto Liscio
Materiale rivestimento interno Rivestimento interno in maglina di cotone
Rivestimento interno Foderato
Modello PV350
Quantità 12 paia per confezione/6 confezioni per scatola: totale 72 paia
Lunghezza (sistema imperiale) 14 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 356 mm
  1. Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
  2. Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
  3. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
  4. Solo per uso professionale