Learn More
Heidolph™ Tygon™ 2001 (Food) Tubing
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.7 mm
3.1 mm
4.8 mm
6.3 mm
6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.0 mm
4.9 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
9.8 mm
11.3 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
2.5 mm
Dimensione della confezione:
1m
Pezzo
Descrizione
- Ideal for petrol, kerosene, heating oil, cutting solutions and coolants with a glycol base.
- Resistant to ozone and UV.
- Extremely chemical-resistant.
- Appropriate for the use of polar solvents.
- Plasticizer and oil-free.
- Superior flex life in peristaltic pumps.
- Translucent to ease visual inspection.
- Outstanding flexibility.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.8 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.0 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Sterilità | Non-sterile |