Learn More
Heidolph™ Tygon™ 2001 (Food) Tubing
Codice prodotto. 10269841 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.7 mm
3.1 mm
4.8 mm
6.3 mm
6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.0 mm
4.9 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
9.8 mm
11.3 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
2.5 mm
Dimensione della confezione:
1m
Pezzo
Codice prodotto. 10269841
Marca: Heidolph™ 5258002700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Especially suited for use in the food industry. Heidolph™ Tygon™ 2001 Food Tubing works well with products having high fat content.
  • Ideal for petrol, kerosene, heating oil, cutting solutions and coolants with a glycol base.
  • Resistant to ozone and UV.
  • Extremely chemical-resistant.
  • Appropriate for the use of polar solvents.
  • Plasticizer and oil-free.
  • Superior flex life in peristaltic pumps.
  • Translucent to ease visual inspection.
  • Outstanding flexibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VI, FDA (21 CFR 177.2600) and GLP
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale Tygon E-food
Diametro (sistema metrico) esterno 8.0 mm
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con Pump
Da utilizzare con (applicazione) Extremely Chemically Resistant, Appropriate for Use with Polar Solvents, Plasticizer and Oil-Free, Superior Flex Life in Peristaltic Pumps, Translucent to Ease Visual Inspection, Outstanding Flexibility.
Min. Operating Temperature (Metric) -78°C
Sterilità Non-sterile
Metodo di sterilizzazione Autoclave for 30 min (at 1 bar, irradiation, or with ethylene oxide.)
Altezza (sistema metrico) 8.8 m Water
Limiti Not suitable for pump drive Hei-Flow Value 06.
Colore Trasparente
Pressione massima Continuous/short time 0.5/1.5 bar
Livello di vuoto Good
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Product Type Pump Tubing