Learn More
Heidolph™ Tygon™ 2001 (Food) Tubing
Codice prodotto. p-8014795 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.7 mm
3.1 mm
4.8 mm
6.3 mm
6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.0 mm
4.9 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
9.8 mm
11.3 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
2.5 mm
Dimensione della confezione:
1m
Pezzo
Codice prodotto. 10178031
Marca: Heidolph™ 5258300000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Especially suited for use in the food industry. Heidolph™ Tygon™ 2001 Food Tubing works well with products having high fat content.
  • Ideal for petrol, kerosene, heating oil, cutting solutions and coolants with a glycol base.
  • Resistant to ozone and UV.
  • Extremely chemical-resistant.
  • Appropriate for the use of polar solvents.
  • Plasticizer and oil-free.
  • Superior flex life in peristaltic pumps.
  • Translucent to ease visual inspection.
  • Outstanding flexibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Tygon
Diametro (sistema metrico) esterno 4.0 mm
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm