Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo Tygon 3350
Codice prodotto. p-8005139
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.8 mm
5.6 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
11.2 mm
12.7 mm
14.3 mm
15.9 mm
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
Codice prodotto. 11978179
Marca: Saint Gobain Life Sciences T330323
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Silicone Tygon™ SPT-3350 Tubing for food and beverage transfer.
Tygon™ SPT-3350 tubing from Saint-Gobain is ideal for food and beverage dispensing. It is up to three times smoother than other silicone tubing.
  • Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment
  • Minimal extractable help maintain fluid integrity
  • Excellent fluid flow characteristics
  • Complete inventory of standard sizes available, including metric sizes
Typical Applications
  • Food and beverage dispensing
Tygon™ SPT-3350 tubing meets FDA 21 CFR 175.300 and NSF 51 certification.
Tygon™ SPT-3350 silicone tubing has a Master File with the U.S. Food and Drug Administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA (21 CFR Part 177.2600), NSF 51, ISO 10993
Diametro (sistema imperiale) interno 0.09 in.
Diametro (sistema metrico) interno 2.4 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.22 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 5.6 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema imperiale) 0.06 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical, cosmetic and medical industry.
Min. Operating Temperature (English) -112°F
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
Quantità confezione 1 Ea.
Colore Semitrasparente
Durezza 50 (Shore A)
Flexibility Flessibile
Pressione massima 1.26 bar (at 23°C)/1.12 bar (at 160°C)
Livello di vuoto 759 mm Hg (at 23°C)
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Product Type Transfer Tubing