Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio Tygon™ E-3603
Codice prodotto. 15117134
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.2 mm
6,4 mm
8 mm
9.5 mm
12.7 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4,8 mm
9.5 mm
11.2 mm
15 mm
19.05 mm
Spessore (sistema metrico):
0.8 mm
1,6 mm
2.4 mm
12.8 mm
Pressione massima:
17 psi
20 psi
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
Codice prodotto. 15117134
Marca: Masterflex™ 0640792
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Formulated for resistance to flex fatigue and abrasion and is less permeable than rubber tubing. Tygon™ E-3603 Lab Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab.
  • Bio-based formulation delivers excellent performance
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Non-toxic and non-contaminating
  • Smooth, polished inner wall
  • Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
  • Contains no BPA or phthalates
  • Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Typical Applications
  • General laboratory
  • Food and beverage
  • Biopharmaceutical
  • Analytical instruments
  • Peristaltic and vacuum pumps
  • Ideal for condensers, incubators, desiccators, gas lines and drain line
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) interno 12.7 mm
Materiale Tygon E-3603
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.75 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 19.05 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema imperiale) 1/5 in.
Spessore (sistema metrico) 12.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
Colore Trasparente
Pressione massima 20 psi
Livello di vuoto 20 psi
Max. Operating Temperature (Metric) -46°C to +74°C
Product Type Laboratory Tubing