Learn More
Masterflex™ Tubo Tygon E-3603
Codice prodotto. p-6904040
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.4 mm
9.6 mm
12.8 mm
Dimensione della confezione:
3m
Codice prodotto. 15191323
Marca: Masterflex™ 0641430
Bends into sharp radius curves and easily works with fittings. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing is for use with general laboratory, food and beverage, biopharmaceutical and analytical instruments.
Transparent tubing is Non-DEHP and phthalate free. Biodegradable crack-resistant and non-oxidizing.
  • Meets USP Class VI and NSF 51 requirements
  • Temperature range: –46 to 74°C
  • Vacuum service of 760mm Hg at 23°C
  • Sterilize: Autoclave or ethylene oxide
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 3/8 in.
Diametro (sistema metrico) interno 9.6 mm
Materiale Tygon
Diametro (sistema imperiale) esterno 7/8 in.
Overall Length (English) 10 ft.
Overall Length (Metric) 300 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.25 in.
Spessore (sistema metrico) 6.4 mm
Da utilizzare con For 10mm tubulation
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Colore Trasparente
Pressione massima 47 psi
Livello di vuoto 29.9 in. Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Product Type Tubi