Learn More
Ismatec™ Prol. Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) Tubi
Codice prodotto. 15196516
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.14 mm
Dimensione della confezione:
30m
Codice prodotto. 15196516
Marca: Ismatec™ 0646030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this tubing for general laboratory, food and beverage, biopharmaceutical and analytical instruments. Tygon™ E-Lab Extension Tubing is able to bend to sharp radius curves and easily works with fittings.
Especially designed to be used with Tygon E-Lab Microbore/Autoanalysis Lab, non-DEHP color-coded stopped tubing. Long life transparent tubing is phthalate free, non-oxidizing and chemical resistant.
  • FDA compliant
  • Meets USP Class VI and NSF 51 requirements
  • Temperature range: –46 to 74°C
  • Sterilize: Autoclave or ethylene oxide
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 1.14 mm
Materiale Tygon E-Lab
Diametro (sistema metrico) esterno 3.07 mm
Overall Length (Metric) 30.48 m
Da utilizzare con Pompa serie C/L (Microbore/Autoanalisi)
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Pack
Dimensioni dei tubi 30
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Est. Tubi