Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio Tygon
Codice prodotto. 15197124
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
4.8 mm
8 mm
9.6 mm
19.1 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
5.6 mm
6.4 mm
12.8 mm
14.4 mm
16 mm
25.4 mm
Pressione massima:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Spessore (sistema metrico):
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
15m
50ft
Pezzo
Codice prodotto. 15197124
Marca: Masterflex™ 0640786
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Formulated for resistance to flex fatigue and abrasion and is less permeable than rubber tubing. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Lab Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab.
  • Alternative to DEHP tubing
  • New formulation delivers the same excellent performance
  • Contains no BPA
  • Outstanding chemical resistance
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Increases productivity in peristaltic pumps – outlasts other clear tubing 2 to 1
  • Smooth, polished inner bore
  • Non-oxidizing and non-contaminating
  • Slips easily over fittings and grips securely
  • Coils marked at 1-foot intervals for easy measuring
Specifica
Certificazione/Conformità Conformità FDA; conforme a USP Classe VI e ai requisiti NSF 51
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 9.6 mm
Materiale Tygon E-3603
Diametro (sistema metrico) esterno 12.8 mm
Overall Length (Metric) 15.24 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
Min. Operating Temperature (Metric) da –46 a 74 °C
Quantità confezione 1 Pack
Sterilità Sterili
Colore Trasparente
Pressione massima 14 psi
Max. Operating Temperature (Metric) da –46 a 74 °C