Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio Tygon
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
4.8 mm
8 mm
9.6 mm
19.1 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
5.6 mm
6.4 mm
12.8 mm
14.4 mm
16 mm
25.4 mm
Pressione massima:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Spessore (sistema metrico):
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
15m
50ft
Pezzo
Descrizione
- Alternative to DEHP tubing
- New formulation delivers the same excellent performance
- Contains no BPA
- Outstanding chemical resistance
- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Increases productivity in peristaltic pumps – outlasts other clear tubing 2 to 1
- Smooth, polished inner bore
- Non-oxidizing and non-contaminating
- Slips easily over fittings and grips securely
- Coils marked at 1-foot intervals for easy measuring
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA compliant; meets USP Class VI and NSF 51 requirements |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 19.1 mm |
| Materiale | Tygon E-3603 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25.4 mm |
| Overall Length (Metric) | 15.24 m |
| Spessore (sistema metrico) | 3.2 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Vedi altri risultati |