Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo Tygon LFL
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.02 mm
1.85 mm
2.79 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.72 mm
3.57 mm
4.48 mm
Codice colore:
Green/Green
Violet/White
White/White
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 60
Descrizione
- Longest flex life of any clear Tygon™ tubing — reduces downtime due to pump failure.
- Can be autoclaved — suitable for high purity applications.
- Extremely low particle spallation — reliable for sensitive-fluid applications.
- Contains no BPA or phthalates.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP Class VI, ISO 10993, NSF-51, FDA criteria |
| Codice colore | White/White |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.04 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.02 mm |
| Materiale | Tygon LFL |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.11 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.72 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.85 mm |
| Vedi altri risultati |