Learn More
Ismatec™ Tygon MHSL 2001 Standard Tubing
Codice prodotto. 10574793
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1.6 mm I.D., 4.8mm O.D.
4.8mm I.D., 8.0mm O.D.
6.4mm I.D., 9.6mm O.D.
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 10574793
Marca: Ismatec™ SC0830
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Transparent, plasticizer-free tubing with superior pump life. Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 Standard Tubing is especially designed for MEK and other aggressive solvents.
  • Plasticizer and oil-free.
  • Smooth inner-bore.
  • Low sorption maintains fluid and tube integrity.
  • Does not impart anything into the pumping medium.
  • No release of hazardous materials when properly incinerated.
  • Applications
    • Acids: Excellent
    • Alkaline solutions: Excellent
    • Solvents: Good/Excellent
  • Complies with: FDA.
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 121°C.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Tygon MHSL 2001
Diametro (sistema metrico) esterno 4.8 mm
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con peristaltic pump
Da utilizzare con (applicazione) MEK and other aggressive solvents.
Min. Operating Temperature (Metric) -73°C
Quantità confezione 1 Each
Resistance Properties Acids, Alkalies
Dimensioni dei tubi 1.6 mm I.D., 4.8mm O.D.
Permeabilità del gas CO2 1140, O2 76, N2 190
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 57°C
Product Type Standard Tubing