Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2765 Micro Mill Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.52 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- For use with highly aggressive chemicals
- Long service life
- High fatigue resistance due to flexing
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA Certified |
| Codice colore | Yellow/Blue |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.06 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.52 mm |
| Materiale | DEHP |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.85 mm |
| Da utilizzare con | Masterflex Peristaltic Pumps, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow |
| Quantità confezione | 6 Pk. |
| Vedi altri risultati |