Learn More
Saint-Gobain Tubo in silicone al platino 3350 Tygon™
Codice prodotto. 11998169
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.4 mm
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 11998169
Marca: Saint-Gobain T330113
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Formulated for resistance to flex fatigue and abrasion and is less permeable than rubber tubing. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Platinum Silicone 3350 Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab.
  • Bio-based formulation delivers excellent performance
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Non-toxic and non-contaminating
  • Smooth, polished inner wall
  • Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
  • Contains no BPA or phthalates
  • Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Typical Applications
  • General laboratory
  • Food & beverage
  • Biopharmaceutical
  • Analytical instruments
  • Peristaltic and vacuum pumps
  • Ideal for condensers, incubators, desiccators, gas lines and drain line
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Classe VI, FDA (alimenti) prodotto in conformità alle normative GLP e ai criteri NSF
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 2.4 mm
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Industria farmaceutica, laboratori, attività che richiedono la massima purezza
Min. Operating Temperature (Metric) da –80 a 220 °C
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Pressione massima 1 bar
Max. Operating Temperature (Metric) da –80 a 220 °C